Få mere at vide
Bismut(III)oxid, 99,975% (metalbasis)
Artikelnummer. 11353978
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353978 250 g 250g
11363978 50 g 50g
11373978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040394.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, flammehæmmere, pigmenter, drivmidler og blæsemidler. Det bruges også som opløsningsmidler. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ca. 1890 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,975 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 465.96
Lugt Lugtfri
Tæthed 8.9