Få mere at vide
Bismut(III)oxid, 99,9%, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10451441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10451441 100 g Plastflaske 100g
10398340 500 g Plastflaske 500g
11954161 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208071000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth trioxide
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1890 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 825,0 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Bi2O3
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer
Formel vægt 465.95
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 8.9
Tæthed 8.9000g/mL