Få mere at vide
Bismuth(III) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10398340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10398340
Brand: Thermo Scientific Acros 208075000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth trioxide
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 825.0°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Bi2O3
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 465.95
Procent renhed 99.9%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 0.2% max.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 8.9
Tæthed 8.9000g/mL