Få mere at vide
Bismuth(III)oxid, 98+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15289574 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15289574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192620010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1890 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 825,0 °C
CAS 1304-76-3
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,0 til 102%
Molekylær formel Bi2O3
Lineær formel Bi2O3
MDL nummer MFCD00003462
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Synonym Bismuth trioxide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 465.96
Formel vægt 465.95
Procent renhed ≥98%
Grad Ren
Specifik vægtfylde 8.9
Tæthed 8.9000g/mL