Tekniske data
| Kogepunkt | 80.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 30.0°C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Bi(NO3)3·5H2O |
| Merck Index | 15,1271 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: may decompose |
| IUPAC navn | bismuth(3+) pentahydrattrinitrat |
| Formel vægt | 485.07 |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.