Få mere at vide
Bismut(III) nitratpentahydrat, ACS, 98% min
Beskrivelse
Lysende malinger, fremstilling af vismutsalte. Bismut(III)nitratpentahydrat er et oxidationsmiddel for en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate |
| Smeltepunkt | 30 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 98.0% |
| Tæthed | 2,83 g/cm3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet HNO3 syreopløsning. Nedbrydes i vand til subnitrat. Opløselig i fortyndet eddikesyre, glycerol, acetone. Uopløselig i alkohol, ethylacetat Opløselig i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat. |
| IUPAC navn | bismuth(3+) pentahydrattrinitrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.