Få mere at vide
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11311589
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311589 1 kg 1kg
11321589 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012231.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Lysende malinger, fremstilling af vismutsalte. Bismut(III)nitratpentahydrat er et oxidationsmiddel for en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-06-0
Molekylær formel BiH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 485.07
MDL nummer MFCD00149157
InChI nøgle FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMIL O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate
Smeltepunkt 30°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0%
Opløselighedsinformation Soluble in dilute HNO3 acid solution. Decomposes in water to subnitrate. Soluble in dilute acetic acid,glycerol,acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC navn bismuth;trinitrat;pentahydrat
Formel vægt 485.07 (394.99 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Crystalline
Tæthed 2.83
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.