Få mere at vide
Bismut(III) nitratpentahydrat, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10790971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10790971 25 g Glasflaske 25g
10303163 5 g Glasflaske 5g
10014003 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315150250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-06-0
Molekylær formel BiH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 485.07
MDL nummer MFCD00149157
InChI nøgle FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC navn bismuth;trinitrat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 80,0 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 30,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel Bi(NO3)3·5H2O
Merck Index 15, 1271
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes
Formel vægt 485.07
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.