Få mere at vide
Bismuth(III)nitratpentahydrat, 99,999%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 80.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 30.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Lineær formel | Bi(NO3)3·5H2O |
| Merck Index | 15, 1271 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: may decompose |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.