Få mere at vide
Bismuth(III)nitratpentahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081674
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11419293
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11748.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant for en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant til en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet salpetersyreopløsning, fortyndet eddikesyre, glycerol og acetone. Uopløseligt i alkohol, ethylacetat Opløseligt i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, pulveriserede metaller og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-06-0
Molekylær formel BiH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 485.07
MDL nummer MFCD00149157
InChI nøgle FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC navn bismuth;trinitrat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 30°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Opløselighedsinformation Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formel vægt 485.07 (394.99 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.83
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i