Få mere at vide
Bismut(III) nitratpentahydrat, 98%
Artikelnummer. 11429293
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429293 500 g 500g
11419293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11748.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.20 DKK
    758.65 DKK / 500g
    Spare 169.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485,07 g/mol
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant for en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant til en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet salpetersyreopløsning, fortyndet eddikesyre, glycerol og acetone. Uopløseligt i alkohol, ethylacetat Opløseligt i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, pulveriserede metaller og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-06-0
Molekylær formel BiH10N3O14
Molekylvægt (g/mol) 485.07
MDL nummer MFCD00149157
InChI nøgle FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC navn bismuth;trinitrat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Smeltepunkt 30 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.83
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndet salpetersyreopløsning, fortyndet eddikesyre, glycerol og acetone. Uopløselig i alkohol, ethylacetat Opløselig i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Formel vægt 485,07 (394,99 Vandfri)
Procent renhed 98%