Få mere at vide
Bismut(III) nitratpentahydrat, 98%
Beskrivelse
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant for en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bismuth(III)nitratpentahydrat er en oxidant til en række 4-substituerede Hantzsch 1,4-dihydropyridiner. Det tjener også som et reagens til selektiv oxidation af sufider til sulfoxider. Yderligere er det involveret i fremstillingen af Dragendorff-reagens og anvendes som en TLC plet. Det bruges også til at fremstille andre vismutforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet salpetersyreopløsning, fortyndet eddikesyre, glycerol og acetone. Uopløseligt i alkohol, ethylacetat Opløseligt i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, pulveriserede metaller og organiske materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth (III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 30 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.83 |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1271 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i fortyndet salpetersyreopløsning, fortyndet eddikesyre, glycerol og acetone. Uopløselig i alkohol, ethylacetat Opløselig i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethanol og ethylacetat. |
| Formel vægt | 485,07 (394,99 Vandfri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.