Tekniske data
| Kogepunkt | 80,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 30,0 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | Bi(NO3)3·5H2O |
| Merck Index | 15,1271 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: kan nedbrydes. |
| Formel vægt | 485.07 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.