Få mere at vide
Bismuth(III)nitratoxid, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048650
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11396138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011122.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286.98 g/mol
Bismuth(III)nitratoxid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også til spektrofotometrisk påvisning af bismuth.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-46-3
Molekylær formel BiNO4
Molekylvægt (g/mol) 286.98
MDL nummer MFCD00064844
InChI nøgle OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth oxynitrate
IUPAC navn (nitrooxy)bismuthanon
SMIL [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) nitrate oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 286.99
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth nitrate oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i