Få mere at vide
Bismut(III) nitratoxid, Puratronic™ 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386138
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386138 50 g 50g
11396138 10 g 10g
11376138 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011122.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286,98 g/mol
Bismuth(III)nitratoxid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det bruges også til spektrofotometrisk påvisning af bismuth.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-46-3
Molekylær formel BiNO4
Molekylvægt (g/mol) 286.98
MDL nummer MFCD00064844
InChI nøgle OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth oxynitrate
IUPAC navn (nitrooxy)bismuthanon
SMIL [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) nitrate oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 286.99
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.