Få mere at vide
Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048478
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11380869
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010657.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-44-1 | BiN3O9 | 394.99 g/mol
Det bruges i elektronisk keramik og fluorescerende maling. Det anvendes som et oxidationsmiddel til selektiv oxidation af sulfider til sulfoxider, som et nitreringsreagens til syntetisering af nitroaromatiske forbindelser og som en forløber for Dragendorff-reagens til brug i TLC farvning og til at teste tilstedeværelsen af alkaloider. På silicagelunderstøtning er det blevet rapporteret at være en effektiv katalysator for Biginelli-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-44-1
Molekylær formel BiN3O9
Molekylvægt (g/mol) 394.99
MDL nummer MFCD00003460
InChI nøgle PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
PubChem CID 107711
IUPAC navn vismut;trinitrat
SMIL [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 30°C (decomposition)
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Formel vægt 394.99 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i