Få mere at vide
Bismut(III) nitrathydrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11380869
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380869 25 g 25g
11370869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010657.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10361-44-1 | BiN3O9 | 394,99 g/mol
Det bruges i elektronisk keramik og fluorescerende maling. Det anvendes som et oxidationsmiddel til selektiv oxidation af sulfider til sulfoxider, som et nitreringsreagens til syntetisering af nitroaromatiske forbindelser og som en forløber for Dragendorff-reagens til brug i TLC farvning og til at teste tilstedeværelsen af alkaloider. På silicagelunderstøtning er det blevet rapporteret at være en effektiv katalysator for Biginelli-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-44-1
Molekylær formel BiN3O9
Molekylvægt (g/mol) 394.99
MDL nummer MFCD00003460
InChI nøgle PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
PubChem CID 107711
IUPAC navn vismut;trinitrat
SMIL [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 30 °C (dekomponering)
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand; Opløselig i acetone, eddikesyre og glycerol. Uopløseligt i ethylacetat og ethanol.
Formel vægt 394,99 (Vandfri)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.