Få mere at vide
Bismuth(III)isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth (III) isopropoxide |
| Farve | Grå |
| Lineær formel | Bi[OCH(CH3)2]3 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 386.24 |
| Fysisk form | Pulver |