Få mere at vide
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050128
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11393847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035681.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-64-6
Molekylær formel BiI3
Molekylvægt (g/mol) 589.69
MDL nummer MFCD00010894
InChI nøgle KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
IUPAC navn bismuth(3+) triiodide
SMIL [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼500°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) iodide
Smeltepunkt 408°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Granules
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Formel vægt 589.69
Procent renhed 99.998%
Lugt Acidic
Emballage Ampule
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.778g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i