Få mere at vide
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | ∼500°C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) iodide |
| Smeltepunkt | 408°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,1269 |
| Formel vægt | 589.69 |
| Show More |