Få mere at vide
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11373847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373847 5 g 5g
11393847 1 g 1g
11383847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035681.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-64-6
Molekylær formel BiI3
Molekylvægt (g/mol) 589.69
MDL nummer MFCD00010894
InChI nøgle KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
IUPAC navn vismut(3+)triiodid
SMIL [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼500°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) iodide
Smeltepunkt 408°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Granulat
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Formel vægt 589.69
Procent renhed 99.998%
Lugt Acidic
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 5.778 g/mL