Få mere at vide
Bismuth(III)iodid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360869
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360869 50 g 50g
11340869 2 g 2g
11350869 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010656.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Polykrystallinske film af vismuttriiodid bruges som beta-direkte og digitale detektorer til medicinsk billedbehandling. Bismuth(III)iodid bruges som iskernemiddel. Det bruges også i elektronmikroskopi til at afsløre synapser. Tilsætning af bismuthtriiodid har vist sig at forbedre den glasdannende evne og den termiske stabilitet af Ge-Te-BiI(3) chalcogenidglas. Opløsningsbearbejdelige BiI 3 nanoark har vist sig at udvise potentialet til at blive brugt som HTL'er (Hole Transport Layer) i konventionelle OPV (organiske fotovoltaiske) enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-64-6
Molekylær formel BiI3
Molekylvægt (g/mol) 589.69
MDL nummer MFCD00010894
InChI nøgle KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
SMIL [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼500°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) iodide
Smeltepunkt 408°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid.
IUPAC navn vismut(3+)triiodid
Formel vægt 589.69
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.778 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) iodide