Få mere at vide
Bismuth(III) fluoride, anhydrous, 99%
Artikelnummer. p-7049161
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11372168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013075.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstilling af bismuthpentafluorid
Det bruges til fremstilling af bismuthpentafluorid. Bismuth(III)fluorid er et attraktivt reagens og katalysator i organisk syntese på grund af dets lave omkostninger og lette håndtering. Det bruges også i polarografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-61-3
Molekylær formel BiF3
Molekylvægt (g/mol) 265.976
MDL nummer MFCD00010893
InChI nøgle BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
IUPAC navn trifluorbismuthan
SMIL F[Bi](F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) fluoride
Smeltepunkt 727°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1265
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in HF.
Formel vægt 265.98
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i