Få mere at vide
Bismuth(III) fluoride, anhydrous, 99%
Artikelnummer. 11392168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392168 100 g 100g
11372168 25 g 25g
11382168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013075.22
Request Bulk or Custom Format
Fremstilling af bismuthpentafluorid
Det bruges til fremstilling af bismuthpentafluorid. Bismuth(III)fluorid er et attraktivt reagens og katalysator i organisk syntese på grund af dets lave omkostninger og lette håndtering. Det bruges også i polarografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-61-3
Molekylær formel BiF3
Molekylvægt (g/mol) 265.976
MDL nummer MFCD00010893
InChI nøgle BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
IUPAC navn trifluorbismuthan
SMIL F[Bi](F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) fluoride
Smeltepunkt 727°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1265
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in HF.
Formel vægt 265.98
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.74
Følsomhed Hygroscopic