Få mere at vide
Bismut(III)chlorid, ultratør, 99,997+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11363847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363847 25 g 25g
11353847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035680.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Bismuthchlorid bruges som katalysator i organisk syntese. Det katalyserer især Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Tilsætning af andre metaliodider øger dets katalytiske aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00003461
InChI nøgle JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC navn trichlorbismuthan
SMIL Cl[Bi](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt ∼430 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride
Smeltepunkt 230 °C til 232 °C
Navn note Ultratør
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.75 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i methanol, diethylether, acetone.
Formel vægt 315.34
Procent renhed ≥99.997%