Få mere at vide
Bismut(III) klorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) Chloride |
| CAS | 7787-60-2 |
| Molekylær formel | BiCl3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3] |
| IUPAC navn | bismut; Trichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.34 |
| Formel vægt | 313.8869 |