Få mere at vide
Bismut(III) klorid, TRC
Artikelnummer. 30345067
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30345067 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30345067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4973682.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) Chloride
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3]
IUPAC navn bismut; Trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 315.34
Formel vægt 313.8869