Få mere at vide
Bismuth(III) Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15837920
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15837920 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15837920 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1124030100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
Kogepunkt 447°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) Chloride
Smeltepunkt 230°C to 232°C
CAS 7787-60-2
Mængde 100 g
Tæthed 4.75 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003461
Synonym Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride, Bismuth(III) chloride
Molekylvægt (g/mol) 315.34