Få mere at vide
Bismuth(III)chloridoxid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) chloride oxide |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | BiOCl |
| Merck Index | 14,1263 |
| Formel vægt | 260.43 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |