Få mere at vide
Bismuth(III)chloridoxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323327 25 g 25g
11313327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017131.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
Det bruges som hudbeskyttelsesmidler, fortykningsmidler og absorberende midler. Det fungerer som farvestoffer i kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-59-9
Molekylær formel BiClHO
Molekylvægt (g/mol) 261.437
MDL nummer MFCD00010895
InChI nøgle BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC navn oxobismuth;hydrochlorid
SMIL O=[Bi].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel BiOCl
Merck Index 14,1263
Opløselighedsinformation Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol.
Formel vægt 260.43
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.15
Tæthed 7.72 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.