Få mere at vide
Bismuth(III)chloridoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051071
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11303988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040396.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som pigment til fremstilling af kunstige perler, tørcellekatoder
Bismuth(III)chloridoxid anvendes i medicinalindustrien, i fremstillingen af kosmetik, i den kemiske og metallurgiske industri. Det bruges som pigment, til fremstilling af kunstige perler og som tørcellekatoder, i fotokatalysatorer til nedbrydning af organiske forurenende stoffer, i hvidt lys LED'er, i fremstilling af plast, i syntese af methanol, i halvlederenheder såsom CCD'er eller fotodioder og bruges også til produktion af permanente magneter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-59-9
Molekylær formel BiClHO
Molekylvægt (g/mol) 261.437
MDL nummer MFCD00010895
InChI nøgle BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC navn oxobismuth;hydrochlorid
SMIL O=[Bi].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel BiOCl
Merck Index 14,1263
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formel vægt 260.43
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.15
Tæthed 7.72 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i