Få mere at vide
Bismuth(III)chloridoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323988
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323988 250 g 250g
11303988 50 g 50g
11313988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040396.30
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som pigment til fremstilling af kunstige perler, tørcellekatoder
Bismuth(III)chloridoxid anvendes i medicinalindustrien, i fremstillingen af kosmetik, i den kemiske og metallurgiske industri. Det bruges som pigment, til fremstilling af kunstige perler og som tørcellekatoder, i fotokatalysatorer til nedbrydning af organiske forurenende stoffer, i hvidt lys LED'er, i fremstilling af plast, i syntese af methanol, i halvlederenheder såsom CCD'er eller fotodioder og bruges også til produktion af permanente magneter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-59-9
Molekylær formel BiClHO
Molekylvægt (g/mol) 261.437
MDL nummer MFCD00010895
InChI nøgle BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC navn oxobismuth;hydrochlorid
SMIL O=[Bi].Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride oxide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel BiOCl
Merck Index 14,1263
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formel vægt 260.43
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.15
Tæthed 7.72 g/mL