Få mere at vide
Bismuth(III)chloridoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bismuth(III)chloridoxid anvendes i medicinalindustrien, i fremstillingen af kosmetik, i den kemiske og metallurgiske industri. Det bruges som pigment, til fremstilling af kunstige perler og som tørcellekatoder, i fotokatalysatorer til nedbrydning af organiske forurenende stoffer, i hvidt lys LED'er, i fremstilling af plast, i syntese af methanol, i halvlederenheder såsom CCD'er eller fotodioder og bruges også til produktion af permanente magneter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) chloride oxide |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | BiOCl |
| Merck Index | 14,1263 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids. |
| Formel vægt | 260.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) chloride oxide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.