Få mere at vide
Bismuth(III) chloride oxide, 98%, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15472537
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472537 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15472537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045899.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride oxide
CAS 7787-59-9
Fysisk form Chunks
Mængde 50 g
Molekylær formel BiClHO
Lineær formel BiOCl
MDL nummer MFCD00010895
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
InChI nøgle BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Bi].Cl
IUPAC navn oxobismuth;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 261.437
PubChem CID 6328152
Formel vægt 260.43
Procent renhed 98%
Emballage Plastic bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.