Få mere at vide
Bismuth(III)chlorid, vandfrit, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som katalysator i organisk kemi. Det er en god kilde til vismut og bruges til at lave andre bismuthforbindelser. Bruges også som katalysator og til fremstilling af andre vismutsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼430°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth (III) chloride |
| Smeltepunkt | 230°C to 232°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,1262 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) chloride
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i