Få mere at vide
Bismut(III) chlorid, vandfri 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11483790
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483790 5 g 5g
11473790 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089485.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Det bruges som katalysator i organisk kemi. Det er en god kilde til vismut og bruges til at lave andre bismuthforbindelser. Bruges også som katalysator og til fremstilling af andre vismutsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00003461
InChI nøgle JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC navn trichlorbismuthan
SMIL Cl[Bi](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt ∼430 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) chloride
Smeltepunkt 230 °C til 232 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.75 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 315.34
Procent renhed 99.999%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.