Få mere at vide
Bismuth(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824629
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11393317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017115.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Katalysatorer til organiske reaktioner, fremstilling af Bi-salte. Bismuth(III)chlorid anvendes som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre bismuthsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
MDL nummer MFCD00003461
Tekniske data
Kogepunkt ca 430°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Molekylær formel BiCl3
Opløselighedsinformation Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 315.34
Lugt Irritating
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.75
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i