Få mere at vide
Bismut(III)chlorid, vandfri, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11393317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393317 25 g 25g
11303327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017115.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Katalysatorer til organiske reaktioner, fremstilling af Bi-salte. Bismuth(III)chlorid anvendes som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre bismuthsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
MDL nummer MFCD00003461
Tekniske data
Kogepunkt ca. 430 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride
Smeltepunkt 230 °C til 232 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Irriterende
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 4.75
Molekylær formel BiCl3
Opløselighedsinformation Opløseligt i HCl, HNO3, acetone, ethylacetat. Uopløseligt i alkohol. Nedbrydes af vand til BiOCl. Opløselig i saltsyre, salpetersyre, diethylether, ethylacetat og acetone. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 315.34
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.