Få mere at vide
Bismuth(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Katalysatorer til organiske reaktioner, fremstilling af Bi-salte. Bismuth(III)chlorid anvendes som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre bismuthsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ca 430°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) chloride |
| Smeltepunkt | 230°C to 232°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Molekylær formel | BiCl3 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in HCl,HNO3,acetone,ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl.Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol. |
| Formel vægt | 315.34 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Bismuth(III) chloride