Få mere at vide
Bismuth(III) chloride, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3756609 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10185800
Brand: Thermo Scientific Acros 318350050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00003461
InChI nøgle JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC navn trichlorbismuthan
SMIL Cl[Bi](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 447°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids,soluble in abs.alcohol,acetone and ethyl acetate
Formel vægt 315.33
Procent renhed 100.00%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.75
Tæthed 4.7500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.