Få mere at vide
Bismut(III)chlorid, 97+% (tør vægt), kan indeholde op til 3% vand
Beskrivelse
Bismuth(III)chlorid bruges som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre vismutsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bismuth(III)chlorid anvendes som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre vismutsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Opløselighed
Opløseligt i saltsyre, salpetersyre, diethylether, ethylacetat og acetone. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼430 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth (III) chloride |
| Smeltepunkt | 230 °C til 232 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Irriterende |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Tæthed | 4.75 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,1262 |
| Vis mere |