Få mere at vide
Bismuth(III) chloride, 97+% (dry wt.), may cont. up to 3% water
Artikelnummer. 11458763
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458763 25 g 25g
11468763 100 g 100g
11478763 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10510.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth(III)chlorid bruges som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre vismutsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bismuth(III)chlorid anvendes som katalysator i organisk syntese og til fremstilling af andre vismutsalte. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af bismuthoxychlorid ved hydrolyse. Det er et oxidationsmiddel til fremstilling af metallisk vismut ved hjælp af reduktionsmiddel. Yderligere katalyserer det Michael-reaktionen og Mukaiyama-aldol-reaktionen. Ud over dette er det en Lewis syre.
Opløselighed
Opløseligt i saltsyre, salpetersyre, diethylether, ethylacetat og acetone. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00003461
InChI nøgle JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC navn trichlorbismuthan
SMIL Cl[Bi](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt ∼430°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) chloride
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (dry wt.)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 315.34
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 3% water
Lugt Irritating
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.75
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuthtrichlorid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.