Få mere at vide
Bismut(III)chlorid, 97+%, vandfri
Artikelnummer. 10512231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512231 100 g Glasflaske 100g
10328490 25 g Glasflaske 25g
10308663 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10512231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208831000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-60-2
Molekylær formel BiCl3
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00003461
InChI nøgle JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC navn trichlorbismuthan
SMIL Cl[Bi](Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 447,0 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) chloride
Smeltepunkt 230,0 °C til 232,0 °C
Navn note Vandfri
Farve Beige til hvid eller grå
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.75
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometri)
Tæthed 4.7500g/mL
Lineær formel BiCl3
Fieser 07,24
Merck Index 15, 1264
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i syrer, opløselig i abs. alkohol, acetone og ethylacetat
Formel vægt 315.33
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.