Få mere at vide
Bismuth(III) chloride, 97+%, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 447.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) chloride |
| Smeltepunkt | 230.0°C to 232.0°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Beige til hvid eller grå |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Chunks |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | BiCl3 |
| Fieser | 07,24 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.