Få mere at vide
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) carbonate basic |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | (BiO)2CO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 509.97g/mol |
| Procent renhed | 80 to 82% (Bi basis) (KT) |
| Emballage | Poly Bottle |
| Tæthed | 6.86g/mL at 25°C |