Få mere at vide
Bismuth(III) bromide, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
820.91 DKK - 2373.17 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 7787-58-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | BiBr3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.692 |
| MDL nummer | MFCD00014195 |
| InChI nøgle | TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo |
| PubChem CID | 82232 |
| IUPAC navn | tribromobismuthane |
| SMIL | Br[Bi](Br)Br |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15417445
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047175.03 |
1g |
820.91 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15427445
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047175.06 |
5g |
2373.17 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| BiBr3 | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| tribromobismuthane |
Tekniske data
| Bismuth(III) bromide | |
| 7787-58-8 | |
| BiBr3 | |
| UN3260 | |
| Decomposes in water. | |
| Br[Bi](Br)Br | |
| 448.692 | |
| 448.71 | |
| Acidic | |
| 5.72 g/mL |
| Anhydrous | |
| (metals basis) | |
| MFCD00014195 | |
| bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
| TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
| tribromobismuthane | |
| 82232 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-121-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Argon
- Bismuth(III) bromide, anhydrous
Signalord
- Fare
Farekategori
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.