Få mere at vide
Bismuth(III)bromid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det katalyserer dannelsen af cykliske carbonater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 453°C |
Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) bromide |
Smeltepunkt | 218°C |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 100 g |
Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
Opløselighedsinformation | Decomposes in water. |
Formel vægt | 448.71 |
Følsomhed | Hygroscopic |
Tæthed | 5.72 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Z07G045 | Analysecertifikat | 11/11/2024 | 017112.14,017112.22 |
N14J042 | Analysecertifikat | 24/10/2023 | 017112.14,017112.22 |
X12I006 | Analysecertifikat | 18/10/2022 | 017112.14,017112.22 |
T25I031 | Analysecertifikat | 02/08/2022 | 017112.14,017112.22 |
A14Q16 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 017112.14,017112.22 |