Få mere at vide
Bismuth(III) bromide, 97%
Artikelnummer. 13418688 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418688 100 g Glasflaske 100g
13408688 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13418688 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447771000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-58-8
Molekylær formel BiBr3
Molekylvægt (g/mol) 448.69
InChI nøgle TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC navn tribromobismuthan
SMIL Br[Bi](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 453°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) bromide
Smeltepunkt 218°C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96 to 103% (Bi)
Lineær formel BiBr3
Merck Index 15,1262
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Formel vægt 448.69
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.