Specifications
| Kogepunkt | 453°C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) bromide |
| Smeltepunkt | 218°C |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 96 to 103% (Bi) |
| Lineær formel | BiBr3 |
| Merck Index | 15,1262 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl |
| Formel vægt | 448.69 |
| Procent renhed | 97% |
| Show More |
Safety and Handling
- Bismuth(III) bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.