Få mere at vide
Bismuth(III) acetate, 99%
Artikelnummer. 11303387
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303387 50 g 50g
11313387 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017574.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22306-37-2 | C6H9BiO6 | 386.112 g/mol
Bismuth(III)acetat bruges i biologi, trykning, i fotografiske film, tekstiler og også i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22306-37-2
Molekylær formel C6H9BiO6
Molekylvægt (g/mol) 386.112
MDL nummer MFCD00015629
InChI nøgle WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
PubChem CID 31132
IUPAC navn bismuth;triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) acetate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel Bi(OOCCH3)3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 386.12
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic